L6001
DL-Lysine monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
DL-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-Lysine monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
267 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3