44208
L-Lysine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Concentrazione
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)