Documenti fondamentali
1.05701
SAFC
L-lisina monocloridrato
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
L-lisina monocloridrato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
211-519-9
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
98.5-101.0% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
262 °C
Solubilità
420 g/L
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
360 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Risultati analitici
Saggio (titolazione con acido perclorico, calcolato sulla sostanza secca): 98,5-101,0%
Identità (spettro IR): test superato
Identità (cloruro): test superato
Aspetto: polvere fine da bianca a quasi bianca
Aspetto della soluzione (100  g/L, acqua priva di CO₂): limpida e di colore non più intenso della soluzione di riferimento B₇ o GY₇
Rotazione spec. (α 20/D, 80  g/L, acido cloridrico 250  g/L, calc. sulla sostanza secca): +21,0 - +22,5
Potere rotatorio spec. (α 25/D, 80 g/l, acido cloridrico 6 mol/l, calc. su sostanza secca): +20,4 - +21,4
Cloruri (Cl) (argentometria): 19,0 - 19,6 %
Solfati (SO₄): ≤ 300 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 30 ppm
Composti correlati, totali (TLC): ≤ 0,5 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC) (tutte le impurezze positive alla ninidrina): ≤ 0,2 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC) (ammonio (570 nm)): ≤ 0,02 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC)(impurezze totali): ≤ 1,0%
Etanolo (HS-GC): ≤ 3000 ppm
Altri solventi residui (ICH Q3C): esclusi sulla base del processo produttivo
Ceneri solfatate (600  °C): ≤ 0,1 %
Perdita all′essiccamento (105 °C): ≤ 0,4 %
Endotossine batteriche: ≤ 3.0 I.U./g
Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite tenendo in considerazione la Linea guida per le Impurezze Elementali ICH Q3D. È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).
Conforme a Ph  Eur, BP, USP
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
L-lisina reagent grade, &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L5626
L-lisina
L-lisina certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
67448
L-lisina
Bisolfito di sodio (sodium metabisulfite), EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 223
SAFC
1.06357
Bisolfito di sodio
L-Istidina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.04352
L-Istidina
L-istidina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
1.04354
L-istidina
L-lisina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0900000
L-lisina
L-arginina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-arginina
L-lisina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372005
L-lisina