Key Documents
1.06357
SAFC
Bisolfito di sodio
(sodium metabisulfite), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 223
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Bisolfito di sodio, Metabisolfito di sodio, pirosolfito di sodio, bisolfito, pirosolfito
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E223
Numero indice EU:
231-673-0
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (decomposition)
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il bisolfito di sodio con le sue proprietà riducenti e antisettiche trova impiego in un′ampia gamma di applicazioni dell′industria farmaceutica, cosmetica e alimentare. È abitualmente utilizzato come conservante e antiossidante, specialmente in applicazioni liquide e semisolide. In ambito alimentare, può aiutare a conservare i prodotti alimentari e a mantenere fresco il loro aspetto.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9