G7526
Glutaraldeide
Grade I, 8% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Tipo
Grade I
Forma fisica
liquid
Concentrazione
8% in H2O
tecniche
electron microscopy: suitable (fixative)
Colore
colorless
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Optical-transparent and flexible glucose sensor with ITO electrode.: This paper presents the design and testing of an innovative optical-transparent and flexible glucose sensor, which includes an Indium Tin Oxide (ITO) electrode, for enhanced performance and usability in medical diagnostics (Mitsubayashi K et al., 2003).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?