Documenti fondamentali
8.14393
Sigma-Aldrich
Glutaraldeide
(50% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Formula condensata:
OHC(CH2)3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
605390
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
22 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
395 °C
Concentrazione
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
Viscosità cinematica
12.75 cSt(25 °C)
P. ebollizione
100.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-33 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C