49629
Glutaraldeide
technical, ~50% in H2O (5.6 M)
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
~50% in H2O (5.6 M)
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.421
Punto di fusione
-21 °C ((-6 °F))
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Optical-transparent and flexible glucose sensor with ITO electrode.: This paper presents the design and testing of an innovative optical-transparent and flexible glucose sensor, which includes an Indium Tin Oxide (ITO) electrode, for enhanced performance and usability in medical diagnostics (Mitsubayashi K et al., 2003).
Avvertenza
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?