Documenti fondamentali
BCR550
Glutaraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Glutaraldehyde bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N8O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR550
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5