G4004
Glutaraldeide
25 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
16.4 mmHg ( 20 °C)
Concentrazione
25 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3755
P. ebollizione
101 °C
Punto di fusione
−6 °C
Densità
1.062 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?