Documenti fondamentali
18512
Sigma-Aldrich
Olio di paraffina
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
agenzia
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Forma fisica
viscous liquid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
residual solvents, complies
solid parafins, complies
Viscosità dinamica
110-230 mPa.s
Densità
0.827-0.890 g/mL at 20 °C
Compatibilità
complies for reaction against H2SO4
in accordance for identity (IR)
applicazioni
metabolomics
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Applicazioni
  • Fisica dei polimeri alla base della filatura in gel di fibre UHMWPE. Anche se in maniera indiretta, la focalizzazione di questo studio sulla scienza dei materiali trova una correlazione con la ricerca sul ruolo dell'olio di paraffina nella lavorazione e nella sintesi dei polimeri, specialmente in contesti in cui le sue proprietà lubrificanti sono fondamentali per i processi di produzione (Wang et al., 2024).
Altre note
L′articolo codice 18512-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 18512-2.5L che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
L′articolo codice 18512-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 18512-1L che è fisicamente identico e ha le stesse esatte specifiche.
Solo in Germania: esentasse
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
419.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
215 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Olio minerale meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M1180
Olio minerale
USP
USP
1496904
Paraffin
Stefan N Sanders et al.
Biomechanics and modeling in mechanobiology, 19(5), 1585-1594 (2020-01-26)
Accurate estimation of mechanical properties of the different atherosclerotic plaque constituents is important in assessing plaque rupture risk. The aim of this study was to develop an experimental set-up to assess material properties of vascular tissue, while applying physiological loading
T Schmidts et al.
International journal of pharmaceutics, 398(1-2), 107-113 (2010-08-03)
Multiple water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsions are of major interest as potential skin delivery systems for water-soluble drugs like oligonucleotides due to their distinct encapsulation properties. However, multiple emulsions are highly sensitive in terms of variations of the individual components. The presence
Jyothi C Abbar et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 83, 1-7 (2011-07-26)
The electrochemical oxidation of a hemorheologic drug, pentoxifylline was investigated at a multi-walled carbon nanotubes-paraffin oil paste electrode using cyclic and differential pulse voltammetry. The oxidation process was irreversible over the pH range studied and exhibited an adsorption-controlled behavior. All
Yi-Shiung Horng et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 90(6), 435-442 (2011-03-25)
: The aim of this study was to investigate the effectiveness of tendon and nerve gliding exercises as a part of combined treatments for carpal tunnel syndrome. : Patients with carpal tunnel syndrome were randomized into three groups. All patients
Yvonne M Stokes
Molecular reproduction and development, 76(12), 1178-1187 (2009-08-13)
Oxygen diffusion through oil is important in the culture of oocytes and embryos. A diffusion coefficient two orders of magnitude smaller than that of oxygen in water has been thought possible, and this has led to concerns of anoxia in