917125
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Saggio
≥95%
Stato
chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2CO)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-8-15(9-11-18)14-6-4-13(12-19)5-7-14/h4-7,15,19H,8-12H2,1-3H3
YPAVHCJZNOTJLF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)