Documenti fondamentali
BR90438
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Codice UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90438
D × alt.
55 mm × 65 mm
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dewar 35L accessories aluminum cane with tube stops
C3171
Dewar 35L accessories