Documenti fondamentali
BAF367751050
SP Bel-Art® Sterileware Upright Handle Dippers
white plastic, capacity 50 mL (1¾ oz), sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiali
white plastic
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36775-1050
Lunghezza
10.25 in. (260 mm)
Capacità
50 mL (1¾ oz)
cup diam.
1.875 in. (48 mm)
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)