916870
4-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2C(O)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-8-13(9-11-18)12-4-6-14(7-5-12)15(19)20/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
YCNVQGGUCDVTIZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)