Key Documents
917109
Sigma-Aldrich
2-(3-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.40
Codice UNSPSC:
12352106
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(CC1)CCC1C2=CC(CC(O)=O)=CC=C2)OC(C)(C)C
Applicazioni
2-(3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)phenyl)acetic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)