916587
3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
≥95%
Sinonimo/i:
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC(C(O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-9-7-12(8-10-18)13-5-4-6-14(11-13)15(19)20/h4-6,11-12H,7-10H2,1-3H3,(H,19,20)
PDPYHAXCPUSEMT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)