88431
Ammonio fosfato monobasico
analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
traceable to NIST SRM 194
Saggio
≥99.5% (T)
≥99.5%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
titration: suitable
Impurezze
12.18%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
Perdita
≤0.2% loss on drying
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble, clear, colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available in a neat format, in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal