216003
Ammonio fosfato monobasico
ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
crystals or chunks
Impurezze
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?