204005
Ammonio diidrogeno fosfato
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Come precursore per la produzione di materiali catodici per batterie a ioni di litio, per migliorarne le prestazioni a livello di ciclo di vita
- Come elettrolita aggiunto alle batterie ricaricabili per migliorarne la conduttività ionica o ridurre il rischio di reazioni collaterali all′interno dell′elettrolita.
- Per produrre compositi polimerici con proprietà di ritardo alla fiamma.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?