Documenti fondamentali
1.01126
Supelco
Ammonio diidrogeno fosfato
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
(NH4)H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-764-5
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
0.066 hPa ( 125 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
190 °C
Densità
1.80 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800‑1100 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle di idrossiapatite da idrossido di calcio sporcato con gas sviluppati da ciminiere dell'industria del vetro. Questa ricerca esplora la sintesi di nanoparticelle di idrossiapatite utilizzando diidrogenofosfato di ammonio, illustrando il processo e le tecniche di chimica analitica coinvolte. Lo studio fornisce indicazioni sulle potenziali applicazioni ambientali e industriali di questo metodo, proponendo un approccio innovativo alla sintesi dei materiali (Abdelmoaty and Mousa, 2024).
  • Nanotaglio indotto da attacco acido di LaNiO(3) che crea un nanoreattore autoassemblato simile a un array di fotodiodi LaNiO(3)/N,P-RGO per un'efficiente evoluzione fotocatalitica dell'idrogeno. Questo articolo illustra l'uso del diidrogenofosfato di ammonio nella creazione di nanoreattori a base di LaNiO(3) mediante tecniche di incisione acida. I materiali ottenuti mostrano applicazioni promettenti nella fotocatalisi e nella produzione di idrogeno, illustrando l'utilità del composto nelle tecnologie delle energie rinnovabili (Zou et al., 2024).
  • Sintesi a microonde sostenibile ed ecologica di nano-idrossiapatite da gusci d'uovo decarbonizzati. Questo studio utilizza il diidrogenofosfato di ammonio in un processo di chimica verde per sintetizzare la nano-idrossiapatite dai gusci d'uovo, e sottolinea i benefici ambientali e la sostenibilità di questo approccio nella scienza dei materiali (Mahmoud, 2024).
  • Un sensore biochimico per l'agricoltura intelligente autoalimentato, abilitato da un nanogeneratore triboelettrico potenziato dal segnale. Questa ricerca innovativa utilizza il diidrogenofosfato di ammonio nello sviluppo di un sensore biochimico autoalimentato per applicazioni agricole, evidenziando il ruolo del composto nel migliorare la sensibilità e la sostenibilità del dispositivo (Gao et al., 2024).
  • Monitoraggio terapeutico della vancomicina in pazienti chirurgici attraverso un metodo HPLC validato. In questo studio clinico, il diidrogenofosfato di ammonio viene impiegato come parte di un metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per il monitoraggio della vancomicina nei pazienti chirurgici, dimostrando il suo ruolo cruciale nel migliorare l'accuratezza analitica e la cura del paziente. (Akram et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: AX1350; AX1350-1; AX1350-20
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
pH (5%; acqua, 25 °C): 3,8-4,4
pH (2,3%; acqua): circa 4,2
Cloruro (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Ca (calcio): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potassio): ≤ 0,005%
Mg (magnesio): ≤ 0,0005%
Na (sodio): ≤ 0,005%
corrisponde a ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1