Documenti fondamentali
09709
Sigma-Aldrich
Ammonio fosfato monobasico
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
NH4H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (T)
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.059
λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′ammonio fosfato monobasico può essere usato per studiare reagenti di ottimizzazione, analisi strutturale delle proteine, proteomica, cristallografia a raggi X e tamponi biologici. L′ammonio fosfato monobasico è stato usato per sviluppare un semplice metodo di cromatografia liquida a elevata prestazione per determinare le N1-alchilnicotinammidi, inclusi i derivati C1C5, nelle urine. L′ammonio fosfato monobasico è stato usato anche per sviluppare un saggio di cromatografia liquida a elevata prestazione accoppiato al rilevamento UV (254 nm) per la determinazione di midazolam e di due dei suoi metaboliti idrossilati nel plasma umano.
Altre note
Componente di terreni di coltura, per es. agar citrato DEV SIMMONS. Agar acetato secondo Trabulsi ed Ewing
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
María J Nozal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 30(2), 285-291 (2002-08-23)
A high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the assay of sumatriptan succinate residues in swabs collected from manufacturing equipment surfaces was developed and validated in order to control a cleaning procedure. The swabbing procedure using two cotton swabs moistened
T Hirayama et al.
Analytical biochemistry, 147(1), 108-113 (1985-05-15)
A simple high-performance liquid chromatographic method has been developed for determining N1-alkylnicotinamides, including C1-C5 alkyl derivatives, in urine. N1-Alkylnicotinamides were reacted with acetophenone in strong alkali medium at 0 degrees C and then formic acid was added. The reaction mixture
L.R. Trabulsi et al.
Publ. Hlth. Lab., 20, 137-137 (1962)
Nathan K Deed et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(5), 1537-1549 (2011-01-20)
Two deletion mutants expected to be defective in nitrogen catabolite repression (NCR) were constructed in a commercial wine yeast background M2: a ure2 mutant and a dal80 gzf3 double mutant. Wild-type and both mutant strains were fermented in Sauvignon Blanc
Catarina Barbosa et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 87-93 (2012-11-28)
Sulphur-containing amino acids, cysteine and methionine, are generally found in very low concentrations in grape-juice. The objective of this study was to identify the effects of methionine on aroma compounds formation. Nitrogen source effects on growth, fermentative behaviour and aroma