Key Documents
83788
Supelco
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyanoacrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H11NO2
Peso molecolare:
273.29
Beilstein:
21824385
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
MALDI-MS: suitable
Cationi in tracce
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Applicazioni
suitable as Maldi-Matrix material
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)