Documenti fondamentali
05851
Supelco
4-Aminoquinaldine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Beilstein:
118323
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Classi chimiche degli analiti
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
tecniche
MALDI-MS: suitable
P. eboll.
333 °C (lit.)
Punto di fusione
162-166 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
Stringa SMILE
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
suitable as Maldi-Matrix material
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stephan R Fagerer et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 19(1), 39-47 (2013-07-12)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) has been shown to be highly sensitive for analyzing low-mass compounds such as metabolites if the right matrix is used. 9-aminoacridine (9AA) is the most commonly employed matrix for negative mode MALDI-MS in metabolomics. However, matrix