68914
4-Bromo-α-cyanocinnamic acid - 4-Chloro-α-cyanocinnamic acid mixture
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Sinonimo/i:
BrCCA:ClCCA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Forma fisica
powder
Classi funzionali degli analiti
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
Classi chimiche degli analiti
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
tecniche
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
Solubilità
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)