44878
cis-11-Eicosenoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Gondoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4606 (lit.)
Punto di fusione
23-24 °C (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?