44864
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
EPA, Timnodonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fish oil
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4977 (lit.)
Punto di fusione
−54-−53 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Optimization of capillary zone electrophoresis procedurecoupled with direct absorption UV detection (CZE-UV) to determine eicosapentaenoicacid and docosahexaenoic acids after their methylation in 10 different samplesof commercial omega-3 supplements
- Simultaneous determination of eicosapentaenoic acid,docosahexaenoic acid, and arachidonic acid in human plasma samples by high-performanceliquid chromatography-electrochemical detection (HPLC-ECD)
- Separation, identification, and quantification of eicosapentaenoicacid, docosahexaenoic acid, and arachidonic acid in human plasma samples by high-performanceliquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Omega-3 Fatty Acids and Heart Disease