10931
Arachidonic acid
>95.0% (GC)
Sinonimo/i:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Immunocytophyte
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus
Livello qualitativo
Saggio
>95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4872 (lit.)
P. eboll.
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−49 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Applicazioni
- in calibration curve generation in Raman spectroscopy and atomic force microscopy (AFM) in normal and breast cancer samples
- as a polyunsaturated fatty acid supplement to the reconstituted synthetic bile (RSB) in drug resistance analysis
- for the activation of mechanistic target of rapamycin 1 (mTOR1) and mTOR2
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)