181198
Arachidonic Acid
≥99% (TLC and GC), oil, membrane phospholipid component, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Arachidonic Acid, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, 20:4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Arachidonic Acid, Precursor for prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC and GC)
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
colorless
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+
YZXBAPSDXZZRGB-CGRWFSSPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ras-GAP
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Khurana, G., and Bennett, M.R. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 480.
Han, J.-W., et al. 1991. Science252, 576.
Radomski, M.W., et al. 1990. Br. J. Pharmacol. 101, 325.
Neddleman P., et al. 1986. Annu. Rev. Biochem.55, 69.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup