V0384
cis-Vaccenic acid
≥97% (capillary GC), oil
Sinonimo/i:
cis-11-Octadecenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Macadamia integrifolia oil
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (capillary GC)
Forma fisica
oil
Impurezze
<0.5% Trans-11 isomer
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-15 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Enhancing durability and sustainable preservation of Egyptian stone monuments using metabolites produced by Streptomyces exfoliatus.: This research investigates the use of microbial metabolites, including cis-Vaccenic acid, to enhance the preservation of historical monuments (Abd-Elhalim et al., 2023). (Abd-Elhalim et al., 2023).
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter