N1514
Nervonic acid
≥99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
cis-15-Tetracosenoic acid, Selacholeic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥99% (capillary GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
42-43 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h9-10H,2-8,11-23H2,1H3,(H,25,26)/b10-9-
GWHCXVQVJPWHRF-KTKRTIGZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3