S9751
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥2,000 units/mL
Sinonimo/i:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type H-2
Forma fisica
aqueous solution
secondary activity
≥100,000 units/mL β-glucuronidase (at pH 5.0)
PM
~85 kDa by gel filtration
Concentrazione
≥2,000 units/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)