G8420
β-Glucuronidasi
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Sinonimo/i:
β-D-glucoronide glucoronosoidrolasi
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥20,000 units/mg protein
PM
290 kDa
Composizione
, ~25%
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Per saperne di più
sulle informazioni applicative recentemente pubblicate da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti diverse e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'effetto dell'attività di esterasi che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Qualità
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
probiotics-and-human