Documenti fondamentali
G8162
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
aqueous glycerol solution, ≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
Sinonimo/i:
β-D-glucoronide glucoronosoidrolasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Stato
aqueous glycerol solution
Attività specifica
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
PM
69-71 kDa
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
β-Glucuronidase from Escherichia coli is similar to human glucuronidase enzyme and corresponds to molecular weight close to 69-71 kDa and has an pH optimum of 6.5-7.5. It belongs to family-2 glycosyl hydrolase and has active site residues glutamic acid 394, tyrosine 468 and glutamic acid 504.
Applicazioni
β-Glucuronidase from Escherichia coli has been used in the enzymatic cleavage and activation of glucuronide prodrugs in non-small cell lung cancer cells, U87 human glioblastoma cell line, in A549 (human lung adenocarcinoma) and KB (human oral squamous carcinoma).
β-Glucuronidase from E. coli is used for the enzymatic hydrolysis of b-glucuronides in urine and other fluids. It has a high rate of hydrolytic activity and may be useful for determining the presence of androsterone, 17-hydroxycorticosteroids, and estriol in urine.
The optimal conditions for the enzymatic hydrolysis of α-hydroxytriazolam, one of the major metabolites of triazolam in human urine, were determined using β-glucuronidase Type IX-A.
It is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sulle informazioni applicative recentemente pubblicate da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti diverse e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'effetto dell'attività di esterasi che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Efficace nella idrolisi di steroidi glucuronidi.
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Azioni biochim/fisiol
β-Glucuronidase catalyzes the hydrolysis of β-glucuronic acid residues from the non-reducing termini of glycosaminoglycans (GAGs). β-Glucuronidase is a potential candidate enzyme for gene-mediated enzyme prodrug therapy for glucuronide prodrugs. Use of β-Glucuronidase-albumin complex based drug delivery could be an effective therapeutic methodology for treating solid tumors.
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Definizione di unità
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Stato fisico
Highly purified solution in 50% glycerol
Prodotto comparabile
Substrato
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and biological evaluations of a monomethylauristatin E glucuronide prodrug for selective cancer chemotherapy
Legigan T, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 67, 75-80 (2013)
Expression and Purification of Escherichia coli beta-Glucuronidase
Aich S, et al.
Protein Expression and Purification, 22(1), 75-81 (2001)
Membrane-localized activation of glucuronide prodrugs by beta-glucuronidase enzymes
Chen KC, et al.
Cancer Gene Therapy, 14(2), 187-187 (2007)
Study of a cyclopamine glucuronide prodrug for the selective chemotherapy of glioblastoma
Hamon F, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(4), 1678-1682 (2010)
beta-Glucuronidase-responsive prodrugs for selective cancer chemotherapy: an update
Tranoy-Opalinski I, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 74, 302-313 (2014)
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
probiotics-and-human