Documenti fondamentali
G0762
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
Sinonimo/i:
β-D-glucuronide glucuronosoidrolasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Helix pomatia
Tipo
Type H-3AF
Stato
aqueous solution
Attività specifica
≥60,000 units/mL
Impurezze
≤1,000 unit/mL Sulfatase
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sui dati applicativi recentemente pubblicati da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi di diversa origine e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'attività esterasica che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Azioni biochim/fisiol
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Qualità
Molte β-glucuronidasi derivate dai molluschi mostrano anche attività solfatasica.
Linkage
A further processing of Type H-3 to remove agglutinin.
Definizione di unità
Definizione di unità di solfatasi: una unità di solfatasi corrisponde alla quantità necessaria a idrolizzare 1,0 μmole di p-nitrocatecolo solfato in un′ora a pH 5,0 e a 37 °C.
Una unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide in un′ora a 37 °C e a pH 5,0 (saggio di 30 minuti).
Stato fisico
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Substrato
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
β-Glucuronidasi from E. coli K 12
Roche
BGALS-RO
β-Glucuronidasi
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina
W Lechner et al.
Acta endocrinologica, 109(2), 266-268 (1985-06-01)
Unconjugated and total oestriol (E3) have been determined in saliva (S) and plasma (P) by radioimmunoassay using a highly specific antiserum against E3. Total oestrogens (E = E1 + E2 + E3) in urine were analysed by the Kober-Ittrich method.
G Cassinelli et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1424-1432 (2013-03-08)
The activity of heparanase is responsible for heparan sulfate cleavage, thus resulting in the release of heparan sulfate-bound growth factors. Since heparanase activity is upregulated in several tumor types and is implicated in the malignant behavior, the enzyme is regarded
Kenneth K C Bramwell et al.
The Journal of clinical investigation, 124(1), 311-320 (2013-12-18)
Lyme disease, caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, is the most prevalent arthropod-borne illness in the United States and remains a clinical and social challenge. The spectrum of disease severity among infected patients suggests that host genetics contribute to pathogenic
Tracey B Tucker Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 288(51), 36302-36311 (2013-11-13)
Klotho (KL) is an age-regulating protein named after the Greek goddess who spins the thread of life. Mice deficient in KL are normal throughout development, but rapidly degenerate and display a variety of aging-associated abnormalities that eventually lead to decreased
Regina Goetz et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 14(3), 166-180 (2013-02-14)
Fibroblast growth factors (FGFs) mediate a broad range of functions in both the developing and adult organism. The accumulated wealth of structural information on the FGF signalling pathway has begun to unveil the underlying molecular mechanisms that modulate this system
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver