N3877
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
sulfatase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Potassium 4-nitrophenyl sulfate, sulfatase substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
246-250 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow (to Very Light Yellow)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- as a substrate to measure arylsulfatase activity in cell-free coelomic fluid
- as a substrate for p-nitrophenyl glycoside-based enzyme assay
- to inhibit arylsulfatase
- as an inorganic analog of organic aryl ester sulphate
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?