93145
1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan
≥90% (UV)
Sinonimo/i:
TTC formazan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (UV)
Stato
powder
Solubilità
dioxane: 50 mg/mL, clear
Stringa SMILE
N(\N=C(/N=N/c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4/c1-4-10-16(11-5-1)19(22-20-17-12-6-2-7-13-17)23-21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H/b22-19-,23-21+
BEIHVSJTPTXQGB-YMGPPEANSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- for the quantification of 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) reduction activity in bacterial cells
- as a standard to study the optical density of formazan produced by TTC-treated milled seeds
- to stain heart tissue for infarct size assessment or undergo perfusion fixation to allow morphometric studies in addition to histology and immunohistochemistry
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?