Documenti fondamentali
N2765
Sigma-Aldrich
4-nitrofenil fosfato
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato disodico, p--nitrofenil fosfato, di-sodio 4-nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
Beilstein:
5324661
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome del prodotto
4-nitrofenil fosfato, tablet
Stato
tablet
Solubilità
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Substrato cromogeno per la determinazione della fosfatasi acida e alcalina. La reazione sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo; può essere arrestata con NaOH 3 N e letta a 405 nm.
Applicazioni
Il sale bisodico esaidrato del 4-nitrofenil fosfato è stato usato:
  • come substrato per l′anticorpo anti-coniglio coniugato con fosfatasi alcalina in un saggio immuno-assorbente legato a un enzima (ELISA)
  • come substrato per l′anticorpo secondario murino legato a fosfatasi alcalina in un saggio immunoenzimometrico
  • in un saggio ELISA per analizzare la presenza di anticorpi contro Pseudomonas aeruginosa in campioni sierici di animali
Quantità
Contiene 20 mg di substrato per compressa
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rui Niimi et al.
BMC cancer, 13, 309-309 (2013-06-27)
Neural-cadherin (N-cadherin) is one of the most important molecules involved in tissue morphogenesis, wound healing, and the maintenance of tissue integrity. Recently, the cleavage of N-cadherin has become a focus of attention in the field of cancer biology. Cadherin and
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Rasmus Iversen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(48), 17146-17151 (2014-11-19)
The multifunctional enzyme transglutaminase 2 (TG2) is the target of autoantibodies in the gluten-sensitive enteropathy celiac disease. In addition, the enzyme is responsible for deamidation of gluten peptides, which are subsequently targeted by T cells. To understand the regulation of
Augusto M Carvalho et al.
The Journal of infectious diseases, 212(1), 157-165 (2015-01-18)
Leishmaniasis is caused by parasites transmitted to the vertebrate host by infected sand flies. During transmission, the vertebrate host is also inoculated with sand fly saliva, which exerts powerful immunomodulatory effects on the host's immune response. We conducted a prospective
Articoli
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.