4876
p-Nitrophenyl Phosphate, disodium salt, hexahydrate
≥99% (HPLC), crystalline solid, alkaline phosphatase-based ELISA assay substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, pNPP, 2Na
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, CAS 4264-83-9, is an excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product (405-410 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Impurezze
≤0.005% p-nitrophenol (weight)
≤1% free phosphate (weight)
Colore
light yellow
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3