P9417
Palmitoleic acid
≥98.5% (GC), liquid
Sinonimo/i:
cis-9-Palmitoleic acid, cis-9-Hexadecenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Macadamia integrifolia
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. eboll.
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
0.5 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
oleic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Applicazioni
- to supplement Minimum Essential Media alpha (MEMα) to culture mouse spermatogonial stem cells (SSCs)
- as a component of a defined serum-free medium for the long-term propagation of SSCs
- in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) in the media for fatty acid treatment to assure a physiologic ratio between bound and unbound free fatty acid (FFA)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance