L8134
Linoleic acid sodium salt
≥97% (GC)
Sinonimo/i:
Sodium linolate, Sodium linoleate, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant oil (safflower)
Saggio
≥97% (GC)
Stato
powder
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
Punto di fusione
230 °C (446 °F)
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
applicazioni
general analytical
life science and biopharma
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in the β-carotene-linoleic acid assay
- as a component in basal medium to treat peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 HEPES (4-(2-hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulfonic acid) to incubate human trophoblast-derived choriocarcinoma cells (BeWo) and study its effects on adherens junctions (AJ) marker level, cell layer permeability, and intracellular lipid accumulation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?