39269
Acido linoleico
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
acido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
heavy metals, tested
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
residual solvents (GLC-HS) conforms ICHQ3
Note legali
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?