L5900
Linoleic Acid-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Safflower oil)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Package size based on linoleic acid content.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.