L8384
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
γ-irradiated, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine plasma
Livello qualitativo
Descrizione
Contains 1.1-2.3 moles linoleic acid per mole BSA
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤50 EU/mg endotoxin
Solubilità
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures