W1878
Williams′ Medium E
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Williams’ E medium
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Williams′ Medium E, With sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
sodium pyruvate: 0.025 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Altre note
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?