Documenti fondamentali
S5295
Sigma-Aldrich
SITE+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
100× Media Supplement, Liquid Media Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.75
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
Contains 1.0 mg/ml recombinant human insulin, 0.55 mg/ml human transferrin (substantially iron-free), 0.5 μg/ml sodium selenite, 0.2 mg/ml ethanolamine, 470 μg/ml linoleic acid, 470 μg/ml oleic acid and 50 mg/ml bovine serum albumin at the 100x concentration. Contains 2 moles each of linoleic acid and oleic acid per mole of albumin.
Nota sulla preparazione
Prepared in Earle′s Balanced Salt Solution (EBSS) without phenol red.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)