L9755
Sodium dodecanoate
99-100%
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid sodium salt, Lauric acid sodium salt, Sodium laurate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
99-100%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C12H24O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves