Documenti fondamentali
H8896
Sigma-Aldrich
cis-10-Heptadecenoic acid
≥99%
Sinonimo/i:
(10Z)-10-Heptadecenoic acid, 10-cis-Heptadecenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h7-8H,2-6,9-16H2,1H3,(H,18,19)/b8-7-
GDTXICBNEOEPAZ-FPLPWBNLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Renato B Pereira et al.
Chemosphere, 208, 682-690 (2018-06-13)
The profile of essential and non-essential elements was traced in the edible sea hares Aplysia depilans Gmelin, Aplysia fasciata Poiret and Aplysia punctata Cuvier. Manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and selenium (Se) were identified as the major
Guangling Jiao et al.
Marine drugs, 13(6), 3849-3876 (2015-06-23)
Northern shrimp (Pandalus borealis) oil, which is rich in omega-3 fatty acids, was recovered from the cooking water of shrimp processing facilities. The oil contains significant amounts of omega-3 fatty acids in triglyceride form, along with substantial long-chain monounsaturated fatty