H9021
Methyl cis-10-heptadecenoate
≥99% (GC), liquid
Sinonimo/i:
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h8-9H,3-7,10-17H2,1-2H3/b9-8-
JNSUZRHLHDQGPN-HJWRWDBZSA-N
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis