43051
Palmitic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 210 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-62.5 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Confezionamento
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Free Fatty Acids on SUPELCOSIL™ LC-8