216941
Behenic acid
99%
Sinonimo/i:
Docosanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
72-80 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear
hexane: soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid